L(+)-Citrullin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms:
H-Cit-OH
4031894.0100
4031894.0250
BACE4031894.0100EA
0
CHF
BACE4031894.0100
BACE4031894.0250
L(+)-Citrullin
L(+)-Citrullin
Formel:
C₆H₁₃N₃O₃ MW: 175.19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00064397 CAS-Nummer: 372-75-8 EINECS: 206-759-6 |