D(-)-Citrullin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms:
H-D-Cit-OH
4014198.0001
4014198.0005
BACE4014198.0001EA
0
CHF
BACE4014198.0001
BACE4014198.0005
D(-)-Citrullin
D(-)-Citrullin
Formel:
C₆H₁₃N₃O₃ |
MDL Number:
MFCD00216469 CAS-Nummer: 13594-51-9 |