Hydrogenperoxid-Harnstoff ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L13940.14
L13940.22
L13940.36
L13940.14EA
44.1
CHF
L13940.14
L13940.22
L13940.36
Hydrogenperoxid-Harnstoff ≥97%
Hydrogenperoxid-Harnstoff
Purity: 97%
CAS No.: 124-43-6
Molecular Formula: CH4N2O.H2O2
Formula Weight: 94.07
Odour: Odourless
Melting Point: ca 90° dec.
Beilstein Reference: 3680414
Merck Reference: 14,1782
UN No.: 1511
MDL No.: MFCD00013119
Formel:
CH₆N₂O₃ Melting Pt: ∼ 90 °C (Zersetzung) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00013119 CAS-Nummer: 124-43-6 EINECS: 204-701-4 UN: 1511 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,1782 |