4-Bromphenylharnstoff ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
L11074.06EA
190
CHF
L11074.06
L11074.03
4-Bromphenylharnstoff ≥97%
4-Bromphenylharnstoff
Formel:
C₇H₇BrN₂O MW: 215,05 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00025428 CAS-Nummer: 1967-25-5 |