2-Butanonoxim ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L08196.AE
L08196.AP
L08196.AU
L08196.AEEA
51.9
CHF
L08196.AE
L08196.AP
L08196.AU
2-Butanonoxim ≥99%
2-Butanonoxim
Purity: 99%
CAS No.: 96-29-7
Molecular Formula: C4H9NO
Formula Weight: 87.12
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4430
Melting Point: -30°
Boiling Point: 152-153°
Beilstein Reference: 1698241
MDL No.: MFCD00013935
Formel:
C₄H₉NO Siedepunkt: 152…153 °C Melting Pt: –30 °C Dichte: 0.921 Flash-Pt: 62 °C (144 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013935 CAS-Nummer: 96-29-7 EINECS: 202-496-6 |