2-Azepanon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Azepan-2-one, 2-Oxohexamethyleneimine, 6-Aminocaproic acid lactam
L06999.22 L06999.36 L06999.0E
L06999.22EA 43.5 CHF
L06999.22 L06999.36 L06999.0E
2-Azepanon ≥99%
ε-Caprolactam
Purity: 99% CAS No.: 105-60-2 Molecular Formula: C6H11NO Formula Weight: 113.16 Flash Point: 152°(305°F) pH: 7-8.5 Melting Point: 68-72° Boiling Point: 270° Beilstein Reference: 106934 Merck Reference: 14,1761 MDL No.: MFCD00006936
Formel: C₆H₁₁NO
MW: 113.16 g/mol
Siedepunkt: 270 °C
Melting Pt: 68…72 °C
Dichte: 1.01
Flash-Pt: 152 °C (305 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006936
CAS-Nummer: 105-60-2
EINECS: 203-313-2