4-Chlorphenylharnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
B25090.22EA 870 CHF
B25090.22 B25090.14 B25090.06
4-Chlorphenylharnstoff ≥98%
4-Chlorphenylharnstoff
Formel: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,6 g/mol
Melting Pt: 204…205 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014788
CAS-Nummer: 140-38-5
EINECS: 205-412-6