1,3-Dicyclohexylharnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B20805.14 B20805.22 B20805.36
B20805.14EA 93.6 CHF
B20805.14 B20805.22 B20805.36
1,3-Dicyclohexylharnstoff ≥98%
1,3-Dicyclohexylharnstoff
Purity: 98% CAS No.: 2387-23-7 Molecular Formula: C13H24N2O Formula Weight: 224.35 Melting Point: 230-233° MDL No.: MFCD00003829
Formel: C₁₃H₂₄N₂O
Melting Pt: 230…233 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003829
CAS-Nummer: 2387-23-7
EINECS: 219-213-7