4'-Hydroxy-3'-methylacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A18540.03
A18540.06
A18540.14
A18540.03EA
49
CHF
A18540.03
A18540.06
A18540.14
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenon ≥98%
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 876-02-8
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 107-109°
Boiling Point: 175°/1mm
MDL No.: MFCD00002231
Formel:
C₉H₁₀O₂ MW: 150.18 g/mol Siedepunkt: 175 °C (1 mmHg) Melting Pt: 107…109 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002231 CAS-Nummer: 876-02-8 EINECS: 212-880-5 |