Cyclooctanonoxim ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A16672.09
A16672.18
A16672.09EA
105
CHF
A16672.09
A16672.18
Cyclooctanonoxim ≥98%
Cyclooctanonoxim
Purity: 98+%
CAS No.: 1074-51-7
Molecular Formula: C8H15NO
Formula Weight: 141.22
Melting Point: 36-37°
Boiling Point: 128-129°/14mm
MDL No.: MFCD00191967
Formel:
C₈H₁₅NO Siedepunkt: 128…129 °C (14 mmHg) Melting Pt: 36…37 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191967 CAS-Nummer: 1074-51-7 |