Salicylaldoxim ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A11080.36EA 706 CHF
A11080.36 A11080.14 A11080.22
Salicylaldoxim ≥98%
Salicylaldoxim
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Melting Pt: 55…59 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002120
CAS-Nummer: 94-67-7
EINECS: 202-353-8
Merck Index: 14,8327