Bornitrid, Stäbe, Länge 300 mm, Ø 6.4 mm
Lieferant: Thermo Scientific
45850.KSEA 509 CHF
45850.KS
Bornitrid, Stäbe, Länge 300 mm, Ø 6.4 mm
Boron nitride
Formel: BN
MW: 24,82 g/mol
Melting Pt: 2700 °C
Dichte: 2,25
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011317
CAS-Nummer: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 13,01336