Schwefelsäure 95% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
424520025
424525000
424520026
424520100
424525001
424520025.EA
104
CHF
424520025.
424525000.
424520026.
424520100.
424525001.
Schwefelsäure 95% ACS
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ Siedepunkt: ∼335 °C (1013 hPa) Melting Pt: 10 °C Dichte: 1,83 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II Merck Index: 14,08974 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Free from suspended or insoluble matter |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after ignition | ≤0.0005 % |
Titration with NaOH | 95.0 to 98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.2 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤0.5 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤2 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.01 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.2 ppm |
Mercury (Hg) | ≤5 ppb |
Heavy metals (as Pb) | ≤1 ppm |
KMnO4-reducing substance | ≤2 ppm (as SO2) |