Salpetersäure 68 - 70% in Wasser ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
424000025
424000250
424005000
424000026
424005001
ACRO424000025EA
136
CHF
ACRO424000025
ACRO424000250
ACRO424005000
ACRO424000026
ACRO424005001
Salpetersäure 68 - 70% in Wasser ACS
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ Siedepunkt: 120.5 °C (1013 hPa) Melting Pt: –42 °C Dichte: 1.4 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8,II Merck Index: 13,06608 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid free from suspended matter or sediment (photochemical reactions) |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after ignition | ≤0.0005 % |
Titration with NaOH | 68.0 to 70.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.01 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.2 ppm |