4-Fluor-7-nitrobenzofurazan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Fluoro-7-nitro-[2,1,3]-benzoxadiazole, NBD-F
415450250 415450050
ACRO415450250EA 348 CHF
ACRO415450250 ACRO415450050
4-Fluor-7-nitrobenzofurazan 98%
4-Fluor-7-nitrobenzofurazan
Formel: C₆H₂FN₃O₃
Melting Pt: 52 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00010196
CAS-Nummer: 29270-56-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %