2-Butanonoxim 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
403331000 403330250 403330010
403331000.EA 30.8 CHF
403331000. 403330250. 403330010.
2-Butanonoxim 99%
2-Butanonoxim
Formel: C₄H₉NO
Siedepunkt: 72 °C (25 mmHg)
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 0.923 g/cm³
Flash-Pt: 62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013935
CAS-Nummer: 96-29-7
EINECS: 202-496-6
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %