2-Aminobenzolsulfonsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Sulfoaniline, 2-Aminobenzenesulphonic Acid, o-Anilinesulfonic acid, Aniline-2-sulphonic acid, Aniline-2-sulfonic acid, Orthanilic acid
400640250 400641000 400645000
ACRO400640250EA 24.3 CHF
ACRO400640250 ACRO400641000 ACRO400645000
2-Aminobenzolsulfonsäure 95%
2-Aminobenzenesulphonic acid
Formel: C₆H₇NO₃S
MW: 173.19 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007705
CAS-Nummer: 88-21-1
EINECS: 201-810-9
UN: 2585
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %
GC ≥96.0 %