Triethylaluminium 0.6 M heptane, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Triethylaluminum
381171000 381178000
381171000.EA 102 CHF
381171000. 381178000.
Triethylaluminium 0.6 M heptane, AcroSeal®
Triethylaluminium
Formel: C₆H₁₅Al
MW: 114.17 g/mol
Siedepunkt: 128
Melting Pt: -46.1
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009015
CAS-Nummer: 97-93-8
EINECS: 202-619-3
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Strength 9.5 to 10.5 wt % (on Al basis)