Triethylaluminium 1.3 mol/l in Heptan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Triethylaluminum
377291000 377298000
377291000.EA 128 CHF
377291000. 377298000.
Triethylaluminium 1.3 mol/l in Heptan, AcroSeal®
Triethylaluminium
Formel: C₆H₁₅Al
Melting Pt: –93 °C
MDL Number: MFCD00009015
CAS-Nummer: 97-93-8
EINECS: 202-619-3
UN: 3394
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Strength 19.5 to 20.5 wt % (on Al basis)