(R)-(+)-4-Chlor-α-methylbenzylamin 97%, 98% ee
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (R)-(+)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine, (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
370650010 370650050 370650250
ACRO370650010EA 36.8 CHF
ACRO370650010 ACRO370650050 ACRO370650250
(R)-(+)-4-Chlor-α-methylbenzylamin 97%, 98% ee
(R)-(+)-4-Chlor-α-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.115 g/cm³
Flash-Pt: 115 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00671639
CAS-Nummer: 27298-99-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to pale yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %
Specific optical rotation +29° to +33° (20°C, 589 nm) (Neat)