2-Methylphenethylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-(o-Tolyl)ethylamine
351100010 351100050
ACRO351100010EA 47.1 CHF
ACRO351100010 ACRO351100050
2-Methylphenethylamin 97%
2-Methylphenethylamin
Formel: C₉H₁₃N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01310827
CAS-Nummer: 55755-16-3
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %