3-Bromphenethylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
350580010 350580050 350580250
ACRO350580010EA 48.4 CHF
ACRO350580010 ACRO350580050 ACRO350580250
3-Bromphenethylamin 99%
3-Bromphenethylamin
Formel: C₈H₁₀BrN
Dichte: 1.406 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01310790
CAS-Nummer: 58971-11-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5735 to 1.5755 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %