2-Bromphenethylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
350570050
350570200
ACRO350570050EA
88.3
CHF
ACRO350570050
ACRO350570200
2-Bromphenethylamin 99%
2-Bromphenethylamin
Formel:
C₈H₁₀BrN Dichte: 1,396 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01529874 CAS-Nummer: 65185-58-2 UN: 2735 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5750 to 1.5770 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |