Tetramethylammoniumhydrogensulfat 99+% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
343830050 343830500
ACRO343830050EA 165 CHF
ACRO343830050 ACRO343830500
Tetramethylammoniumhydrogensulfat 99+% für die HPLC
Tetramethylammonium hydrogen sulphate
Formel: C₄H₁₃NO₄S
Melting Pt: 295…297 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036149
CAS-Nummer: 80526-82-5
EINECS: 279-490-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV (0.005 M in water)
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dry substance)