Trimethylaluminium 1.0 M heptane, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Trimethylaluminum
189271000 189278000
189271000.EA 90.9 CHF
189271000. 189278000.
Trimethylaluminium 1.0 M heptane, AcroSeal®
Trimethylaluminium
Formel: C₃H₉Al
MW: 72.09 g/mol
Siedepunkt: 125
Melting Pt: 15
Dichte: 0.688 g/cm³
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008252
CAS-Nummer: 75-24-1
EINECS: 200-853-0
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration Complexometric 9.5 to 10.5 % w/w (on Al basis)
HPLC ≥97.5 %