4-Morpholinoanilin 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(4-Morpholinyl)aniline
188650050 188650250
ACRO188650050EA 49.8 CHF
ACRO188650050 ACRO188650250
4-Morpholinoanilin 98+%
4-Morpholinoanilin
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,23 g/mol
Melting Pt: 130…131 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006169
CAS-Nummer: 2524-67-6
EINECS: 219-760-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %