4-Methylphenethylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
157880010 157880050
ACRO157880010EA 34 CHF
ACRO157880010 ACRO157880050
4-Methylphenethylamin 97%
4-Methylphenethylamin
Formel: C₉H₁₃N
Siedepunkt: 214 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,93 g/cm³
Flash-Pt: 90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008195
CAS-Nummer: 3261-62-9
EINECS: 221-865-2
UN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %