Salpetersäure ∼65% in Wasser zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
ACRO124665000EA
39.9
CHF
ACRO124665000
ACRO124660026
ACRO124660010
ACRO124660250
ACRO124660025
ACRO124665001
ACRO124660011
Salpetersäure ∼65% in Wasser zur Analyse
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ MW: 63,01 g/mol Siedepunkt: 120,5 °C (1013 hPa) Melting Pt: –42 °C Dichte: 1,4 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011349 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8,II Merck Index: 13,06608 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Sulfated ash | ≤0.0005 % |
Titration with NaOH | ≥65 % |
Chloride (Cl) | ≤0.5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.01 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.01 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.05 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.2 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.05 ppm |