Farnesol (Isomerengemisch) 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Farnesol, 3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, TRANS,TRANS-3,7,11-TRIMETHYL-2,6,10-DODECATRIEN-1-OL, 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, (2Z,6Z)-
119120250 119121000
ACRO119120250EA 45.6 CHF
ACRO119120250 ACRO119121000
Farnesol (Isomerengemisch) 96%
Farnesol (Isomerengemisch)
Formel: C₁₅H₂₆O
MW: 222.37 g/mol
Siedepunkt: 149 °C (4 mmHg)
Dichte: 0.8865 g/cm³
Flash-Pt: 96 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002918
CAS-Nummer: 4602-84-0
EINECS: 225-004-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.884 to 0.89 kg/l
GC ≥95 % (sum of geometric isomers)