Benzyltrimethylammoniumhydroxid 40% (w/w) in Methanol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
106200010 106202500 106200051
ACRO106200010EA 141 CHF
ACRO106200010 ACRO106202500 ACRO106200051
Benzyltrimethylammoniumhydroxid 40% (w/w) in Methanol
Benzyltrimethylammoniumhydroxid
Formel: C₁₀H₁₇NO
Dichte: 0.925 g/cm³
Flash-Pt: 15 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008281
CAS-Nummer: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥40 %
Titration with HClO4 ≥94 %