Benzoin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
105511000 105515000 105510025
ACRO105511000EA 29.2 CHF
ACRO105511000 ACRO105515000 ACRO105510025
Benzoin 98%
Benzoin
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Siedepunkt: 194 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 133…137 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004496
CAS-Nummer: 119-53-9
EINECS: 204-331-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 137 °C
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥97.5 %