4-Aminomorpholin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: N-Aminomorpholine
104110250 104110050
ACRO104110250EA 211 CHF
ACRO104110250 ACRO104110050
4-Aminomorpholin 95%
4-Aminomorpholin
Formel: C₄H₁₀N₂O
MW: 102.14 g/mol
Dichte: 1.05 g/cm³
Flash-Pt: 58 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006174
CAS-Nummer: 4319-49-7
EINECS: 224-347-4
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %