3,4-Dimethylbenzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
346060050 346060250
ACRO346060050EA 92.2 CHF
ACRO346060050 ACRO346060250
3,4-Dimethylbenzaldehyd 97%
3,4-Dimethylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Siedepunkt: 68 °C (0.8 mmHg)
Dichte: 1.012 g/cm³
MDL Number: MFCD00016612
CAS-Nummer: 5973-71-7
EINECS: 227-770-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %