α-Brom-p-xylol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: alpha-Bromo-p-xylene, 4-Methylbenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)toluene
107570250 107570050 107571000
ACRO107570250EA 68.3 CHF
ACRO107570250 ACRO107570050 ACRO107571000
α-Brom-p-xylol 98%
α-Brom-p-xylol
Formel: C₈H₉Br
Siedepunkt: 218…220 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 33…37 °C
Dichte: 1,324 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000181
CAS-Nummer: 104-81-4
EINECS: 203-240-6
UN: 3417
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10223
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥97.5 %