Schläuche, Silikon, HelixMark®
Lieferant: Freudenberg Medical Europe GmbH
60-795-22 60-795-36 60-795-05 60-795-30 60-795-21
228-0849EA 253 CHF
228-0849 228-0850 HELI60-795-05 HELI60-795-30 HELI60-795-21
Schläuche, Silikon, HelixMark®
Schläuche Transferschlauch
Silikon, durchscheinend, Platin-vernetzt.
  • Können im Autoklaven oder mittels Ethylenoxid sowie durch Gammabestrahlung innerhalb der vom Benutzer validierten Zyklen und Sterilisierungsebenen sterilisiert werden
  • Hergestellt gemäß GMP in einer FDA-registrierten Produktionsanlage für medizinische Produkte
  • Erfüllen die Biokompatibilitätsanforderungen der USP, Klasse VI
Schläuche in biomedizinischer/pharmazeutischer Qualität aus platinvernetztem Nusil-Material. Der spezielle Fertigungsprozess gewährleistet den Erhalt der Fließeigenschaften der Schläuche über einen langen Zeitraum.
Härte (Shore-Härtegrad A): 50
Dichte: 1,14
Lieferumfang: Die Schläuche sind doppelt eingeschweißt und in stoßfesten Boxen verpackt. Inklusive Materialzertifizierung und Chargenverfolgbarkeit.