4-Methylbiphenyl ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
4-Methyl-1,1'-biphenyl, 4-Phenyltoluene
A14702.03
A14702.06
A14702.14
A14702.03EA
49.8
CHF
A14702.03
A14702.06
A14702.14
4-Methylbiphenyl ≥98%
4-Methylbiphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 644-08-6
Molecular Formula: C13H12
Formula Weight: 168.24
Flash Point:
Formel:
C₁₃H₁₂ MW: 168,24 g/mol Siedepunkt: 267…268 °C Melting Pt: 44…48 °C Dichte: 1.015 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008544 CAS-Nummer: 644-08-6 EINECS: 211-409-0 |