Rohlinge für Reaktionsgefässe, runder Boden, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
210274771 210275373 210275579 210275879 210276275 210276678
SCOT210274771EA 82.3 CHF
SCOT210274771 SCOT210275373 SCOT210275579 SCOT210275879 SCOT210276275 SCOT210276678
Rohlinge für Reaktionsgefässe, runder Boden, DURAN®
Reaktionsgefäße Reaktionsgefäße, zylindrisch
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung und dadurch hohe Temperaturbeständigkeit
Zylinder mit Rundboden.