1,3-Diphenylaceton ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,3-Diphenylpropan-2-one, 1,3-Diphenyl-2-propanone
L02830.22 L02830.14 L02830.PG
L02830.22EA 315 CHF
L02830.22 L02830.14 L02830.PG
1,3-Diphenylaceton ≥98%
1,3-Diphenylaceton
Purity: 98+% CAS No.: 102-04-5 Molecular Formula: C15H14O Formula Weight: 210.28 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 32-36° Boiling Point: 330° Beilstein Reference: 974767 MDL No.: MFCD00004795
Formel: (C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅)
Siedepunkt: 330 °C
Melting Pt: 32…36 °C
Dichte: 1.04
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004795
CAS-Nummer: 102-04-5
EINECS: 203-000-0