Pentylbenzol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Phenylpentane, Amylbenzene
A15734.06 A15734.14 A15734.22
A15734.06EA 54.4 CHF
A15734.06 A15734.14 A15734.22
Pentylbenzol 96%
Pentylbenzol
Purity: 96% CAS No.: 538-68-1 Molecular Formula: C11H16 Formula Weight: 148.25 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4880 Melting Point: -75° Boiling Point: 204-205° Beilstein Reference: 1904359 Merck Reference: 14,600 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00009502
Formel: C₁₁H₁₆
MW: 148,25 g/mol
Siedepunkt: 204…205 °C
Melting Pt: –75 °C
Dichte: 0.863
Flash-Pt: 65 °C (149 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009502
CAS-Nummer: 538-68-1
EINECS: 208-701-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,600