Octylbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Phenyloctane
A12138.14 A12138.22 A12138.36
A12138.14EA 146 CHF
A12138.14 A12138.22 A12138.36
Octylbenzol ≥99%
Octylbenzol
Purity: 99% CAS No.: 2189-60-8 Molecular Formula: C14H22 Formula Weight: 190.33 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4840 Odour: Mild Melting Point: -36° Boiling Point: 264-265° Beilstein Reference: 1906253 MDL No.: MFCD00009564
Formel: C₁₄H₂₂
MW: 190,33 g/mol
Siedepunkt: 264…265 °C
Melting Pt: –36 °C
Dichte: 0.854
Flash-Pt: 107 °C (224 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009564
CAS-Nummer: 2189-60-8
EINECS: 218-582-1