Toluol
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyms:
Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
9558.1
9558.2
9558.3
9558.4
ROTH9558.1EA
39
CHF
ROTH9558.1
ROTH9558.2
ROTH9558.3
ROTH9558.4
Toluol
Toluol
Formel:
C₆H₅CH₃ Siedepunkt: 110.6 °C (1013 hPa) Melting Pt: –95 °C Dichte: 0.867 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 4 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008512 CAS-Nummer: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II REACH: 05-2114615130-69 Merck Index: 13,09607 |