Toluol ≥99,7%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83664.320EA
180
CHF
83664.320
83664.400
Toluol ≥99,7%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Toluol
Formel:
C₆H₅CH₃ MW: 92.14 g/mol Siedepunkt: 110.6 °C (1013 hPa) Melting Pt: –95 °C Dichte: 0.867 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 4 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008512 CAS-Nummer: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3 II REACH: 01-2119471310-51 Merck Index: 13,09607 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.7 % |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.03 % |
Lindane (GC/ECD) ≤ 5 ng/l | Passes test |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |