Schlauchverbinder, Winkel-Verbinder, LaboPlast®
Lieferant: BURKLE
8707-0004 8707-0006 8707-0008 8707-0010 8707-0012 8707-0014 8713-0008 8713-0004 8713-0006 8713-0010 8713-0012 8713-0014
BURK8707-0004EA 7 CHF
BURK8707-0004 BURK8707-0006 BURK8707-0008 BURK8707-0010 BURK8707-0012 BURK8707-0014 229-0206 229-0204 229-0205 229-0207 229-0208 229-0209
Schlauchverbinder, Winkel-Verbinder, LaboPlast®
Fittings und Verbinder
PP oder PVDF, durchscheinend.
  • PP, temperaturbeständig bis max. +135 °C
  • PVDF, Temperaturbeständig bis max. +160 °C, hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Sterilisierbar
Winkel-Schlauchtüllen zum Verbinden von Schläuchen, zylindrische Tüllen. PVDF-Verbinder mit Lebensmittelzulassung, autoklavierbar und UV- resistent.