Schlauchverbinder, T-Form, LaboPlast®
Lieferant: BURKLE
8705-0014 8705-0006 8705-0012 8705-0004 8711-0004 8705-0008 8711-0008 8711-0010 8711-0006 8711-0012 8711-0014 8705-0010
229-0127EA 19.7 CHF
229-0127 229-0124 229-0126 229-0123 229-0132 229-0125 229-0147 229-0148 229-0146 229-0149 229-0199 BURK8705-0010
Schlauchverbinder, T-Form, LaboPlast®
Fittings und Verbinder
PP or PVDF, durchscheinend.
  • PP, temperaturbeständig bis max. +135 °C
  • PVDF, Temperaturbeständig bis max. +160 °C, hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Sterilisierbar
T-Schlauchtüllen zum Verbinden von Schläuchen, zylindrische Tüllen. PVDF-Verbinder mit Lebensmittelzulassung, autoklavierbar und UV- resistent.