Toluol ≥99,7% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Packaged under nitrogen.
9351.1000EA
136
CHF
9351.1000
9351.5000
Toluol ≥99,7% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Toluol
Formel:
C₆H₅CH₃ Siedepunkt: 110.6 °C (1013 hPa) Melting Pt: –95 °C Dichte: 0.867 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 4 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008512 CAS-Nummer: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II REACH: 05-2114615130-69 Merck Index: 13,09607 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≥ 99.7 % |
Assay (by GC, corrected for water) | ≥ 99.7 % |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm | ≤ 0.01 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 300 nm | ≤ 0.10 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 288 nm | ≤ 0.40 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm | ≤ 285 |
Residue after Evaporation | ≤ 3.0 ppm |
Substances Darkened by H₂SO₄ | Passes Test |
Water (by KF, coulometric) | ≤ 0.02 % |