Gesichtsschutz, Supervizor™
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1002295 1002297 1002309 1002307 1002302 1002304 1002305 1002310 1002312 1002329 1002330 1004583 1004584 1004587 1002308
DALL1002295EA 19.2 CHF
DALL1002295 111-0727 DALL1002309 111-0550 111-0549 DALL1002304 DALL1002305 DALL1002310 111-0728 DALL1002329 DALL1002330 DALL1004583 DALL1004584 DALL1004587 DALL1002308
Gesichtsschutz, Supervizor™
Gesichtsschutz
Robustes, hochbelastbares, am Helm montiertes Gesichtsschutzschildsortiment mit Gehörschutzkompatibilität. Die Produkte bieten Schutz vor Abrieb, chemischen Gefahren, Gasen, Dämpfen und Stößen – sie sind daher ideal für chemische Anwendungen oder die Forstwirtschaft geeignet.
  • Sichere Methoden zur Visierbefestigung ermöglichen einen einfachen Visierwechsel und maximalen Schutz und die volle, uneingeschränkte Kopfbewegung
  • Artikel sind mit einer Vielzahl von Helmdesigns und am Helm montierten Ohrenschützern kompatibel (einschließlich Ohrenschützer von Bilsom mit Kommunikationszubehör)
  • Brauenschutz mit Ratschenkopfband bietet zusätzliche Sicherheit und Komfort
  • Optionaler Kinnschutz ist erhältlich
Visiere aus Triacetat bieten Schutz vor geschmolzenen Metallen und dem Eindringen von nicht festen Stoffen. Sie sind beständig gegen Chemikalien und Kratzer. Triacetat schützt auch vor Hitze und Flüssigkeitsspritzern.
Visiere aus Polycarbonat bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen starke Stöße. SV9PCH ist eine klare, abriebfeste Scheibe, die Oberflächenveränderungen widersteht (Antibeschlag). SV9PGFH bietet Schutz vor heißen Feststoffen, Flüssigkeitsspritzern und Strahlungswärmequellen und ist daher ideal für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Hitze und hoher Infrarotstrahlung wie Stahlwerken und Metallverarbeitungsanlagen.
Visiere aus Acetat bieten Schutz vor Flüssigkeiten, Spritzern und Kratzern. Getönte Scheiben aus Acetat bieten Schutz beim Schweißen (Verwendung gemäß EN 169:1992).
Zertifizierungen:
Bestellinformation: Visiere werden ohne Helmbefestigung geliefert, diese muss separat bestellt werden.