Patenthähne, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
286423006 286425204
SCOT286423006EA 365 CHF
SCOT286423006 SCOT286425204
Patenthähne, DURAN®
Hähne
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, geschliffen, ohne Küken.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit