Ethylbenzol Bezugssubstanz für die Gaschromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Phenylethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09635.0005EA 321 CHF
1.09635.0005
Ethylbenzol Bezugssubstanz für die Gaschromatographie, Supelco®
Ethylbenzol
Formel: C₈H₁₀
MW: 106,17 g/mol
Siedepunkt: 136,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 15 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011647
CAS-Nummer: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
UN: 1175
ADR: 3,
Merck Index: 13,03801
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/41/766041.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.2 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 106.16 g/mol
Boiling Point 136 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.5 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Explosion Limit 1.0 - 7.8 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C
Saturation concentration 40 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid