Butylbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: n-Butylbenzene
A10910.0B A10910.18 A10910.30
A10910.0BEA 812 CHF
A10910.0B A10910.18 A10910.30
Butylbenzol ≥99%
Butylbenzol
Purity: 99% CAS No.: 104-51-8 Molecular Formula: C10H14 Formula Weight: 134.22 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4890 Odour: Aromatic Melting Point: -88° Boiling Point: 181-183° Beilstein Reference: 1903395 Merck Reference: 14,1549 UN No.: 2709 MDL No.: MFCD00009463
Formel: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Siedepunkt: 181…183 °C
Melting Pt: –88 °C
Dichte: 0.860
Flash-Pt: 59 °C (138 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009463
CAS-Nummer: 104-51-8
EINECS: 203-209-7
UN: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1549