Cumol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Phenylpropan
, Isopropylbenzol
A11864.APEA
47.3
CHF
A11864.AP
A11864.0F
A11864.AK
Cumol ≥99%
Cumol
Purity: 99%
CAS No.: 98-82-8
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 46°(114°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.864
Refractive Index: 1.4910
Melting Point: -96°
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1236613
Merck Reference: 14,2617
UN No.: 1918
MDL No.: MFCD00008881
Formel:
C₉H₁₂ MW: 120,19 g/mol Siedepunkt: 152…154 °C Melting Pt: –96 °C Dichte: 0,864 Flash-Pt: 46 °C (114 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008881 CAS-Nummer: 98-82-8 EINECS: 202-704-5 UN: 1918 ADR: 3,III Merck Index: 14,2617 |